Läs mer
Gibco™ Human TPO (Thrombopoietin) Recombinant Protein, PeproTech®
Beskrivning
Recombinant Human TPO is a fully biologically active 174 amino acid polypeptide (18.6 kDa), which contains the erythropoietin-like domain of the full length TPO protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P40225 |
| För användning med (applikation) | Control, Western Blot Control, ELISA Standard, Bioactivity |
| Formulering | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 7066 |
| Molekylvikt (g/mol) | 18.6 kDa |
| Namn | Human TPO (Thrombopoietin) |
| Reningsmetod | Purified |
| Kvantitet | 2 μg |
| Källa | E. coli |
| Förvaringskrav | -20°C |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.