Läs mer
Novus Biologicals™ Human Trachea Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18234672 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18234672 1 mg
1 options
Produktkod. 18234672 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059241
The Human Trachea Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Respiratory
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Trachea
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Trachea Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only