Läs mer
R&D Systems™ Human Transglutaminase 3/TGM3 (NP_003236.3) VersaClone cDNA
Produktkod. 18754267
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18754267 10 μg
1 options
Produktkod. 18754267 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 SEK
    7563.15 SEK / 10µg
    Save 436.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Transglutaminase 3/TGM3
Tillträdesnummer NP_003236.3
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 2095 bp
Gen-ID (Entrez) 7053
Gene Alias EC 2.3.2.13, MGC126250, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase E, TG(E), TG3, TGase E, TGase-3, TgaseE, TGEMGC126249, TGM3, transglutaminase 3 (E polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase), Transglutaminase E, transglutaminase-3
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg