Läs mer
R&D Systems™ Human Transglutaminase 6/TGM6 (NP_945345.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18711757
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18711757 10 μg
1 options
Produktkod. 18711757 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7770.00 SEK
    7348.95 SEK / 10µg
    Save 421.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen TGM6
Tillträdesnummer NP_945345.2
Gen-ID (Entrez) 343641
Gene Alias SCA35, TGase-6, TGM3L, TGM6, TGY, transglutaminase 6
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg