Läs mer
Human TRIM22 knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143069 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143069 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2592061Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human TRIM22 knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TRIM22 knockout A549