Läs mer
Human TRIO knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143864 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143864 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2592101Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human TRIO knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TRIO knockout HEK-293T