Läs mer
R&D Systems™ Human TSLP DuoSet ELISA
Formatera:
15 96-brunnsplattor
5 96-brunnsplattor
Beskrivning
The Human TSLP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TSLP.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Art | Human |
| Konjugera | Biotin |
| Analysintervall | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Formatera | 15 96-brunnsplattor |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 85480 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |