Läs mer
Invitrogen™ Human TWEAK Instant ELISA™ Utrustning
Beskrivning
Den mänskliga tumörnekrosfaktorliknande WEAK-induceraren av apoptos (Hu TWEAK) ELISA kvantifierar Hu TWEAK i humant serum, plasma, cellkultursupernatanter, urin, fostervatten, galla eller andra kroppsvätskor. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu TWEAK. Metodens princip The Human TWEAK solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångnings-) antikroppen. Sandwichen bildas genom bindning av den andra (detektor) antikroppen till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. En antikropp konjugerad med enzym binder den bildade sandwichen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 15,6 till 1 000 pg/ml |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Tillräckligt för | 128 tester |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 8742 |
| Interassay CV | 9.2% |
| Visa mer |