Läs mer
Invitrogen™ Human TYK2 Synthetic Peptide
Produktkod. 15205469
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15205469 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 15205469 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PEP1539
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Synthetic Peptide
TYK2 Synthetic Peptide, PEP-1539, from Invitrogen.
Tyrosine Kinase 2 (TYK2) a member of the JAK kinase family, plays both structural and catalytic roles in type I interferon (IFN) signaling. As such, it may play a role in anti-viral immunity. A mutation in this gene has been associated with hyperimmunoglobulin E syndrome (HIES) - a primary immunodeficiency characterized by elevated serum immunoglobulin E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 7297
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer P29597
Vanligt namn Human TYK2
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol TYK2
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS