Läs mer
Abnova™ Human U2AF1L3 Partial ORF (NP_659424, 103 a.a. - 201 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Produktkod.: 16182367
Abnova™ Human U2AF1L3 Partial ORF (NP_659424, 103 a.a. - 201 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Produktkod. 16182367
10 μg
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16182367
Brand: Abnova™ H00199746Q01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GNVPEVASATSCICGPFPRTSRGSSMGGDPGAGHPRGSILATIPERGTIGVPLITGMAASEALAPLPFTPNRDRCSWQDLSSKPPSLSCPILPRLPGSI
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_659424
För användning med (applikation) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulering 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 199746
Molekylvikt (g/mol) 36.63kDa
Namn U2AF1L3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Immunogen GNVPEVASATSCICGPFPRTSRGSSMGGDPGAGHPRGSILATIPERGTIGVPLITGMAASEALAPLPFTPNRDRCSWQDLSSKPPSLSCPILPRLPGSI
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorisk status RUO
Gene Alias FLJ35525/MGC33901/U2AF1-RS3/U2AF1L3/U2AF1L3V1/U2AF1RS3/U2af26
Vanligt namn U2AF1L4
Gensymbol U2AF1L4
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Uttryckssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Produkttitel
Abnova™ Human U2AF1L3 Partial ORF (NP_659424, 103 a.a. - 201 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >