Läs mer
Abcam Mänsklig UBE2E1 (UBCH6) knockout HEK-293T cellinje
Produktkod. 32141538 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32141538 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32141538 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2663462x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
UBE2E1 KO-cellinje tillgänglig att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 2 bp insättning i exon 1 och 5 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. För att beställa endast knocko...
UBE2E1 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 2 bp insättning i exon 1 och 5 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO