Läs mer
Abcam Mänsklig UFL1 knockout HEK-293T cellinje
Produktkod. 32154433 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32154433 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32154433 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2665002x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
UFL1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 2 bp deletion i exon 2 och 5 bp deletion i exon 2 samt 7 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/vi...
UFL1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 2 bp deletion i exon 2 och 5 bp deletion i exon 2 samt 7 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO