Läs mer
Novus Biologicals™ Human Ureter Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Produktkod. 18167469 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18167469 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18167469 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL126442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11080.00 SEK
    10479.00 SEK / 0.1mg
    Save 601.00 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Human Ureter Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Ureter
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Tumor
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Produkttyp Human Ureter Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.