missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Human USP11 (NP_004642) VersaClone cDNA

Produktkod. 18792788
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18792788 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18792788 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8080.00 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 438.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

R&D Systems™ Human USP11 (NP_004642) VersaClone cDNA is a deubiquitinating enzyme.

The Human USP11 (NP_004642) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for USP11, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The USP11 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Gen USP11
Tillträdesnummer NP_004642
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Infoga typ 2905bp
pH 8.5
Gen-ID (Entrez) 8237
Gene Alias Deubiquitinating enzyme 11, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 11, ubiquitin specific peptidase 11, ubiquitin specific protease 11, ubiquitin thioesterase 11, Ubiquitin thiolesterase 11, ubiquitin-specific processing protease 11, Ubiquitin-specific-processing protease 11, UHX1, UHX1ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase, X-linked
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.