Läs mer
Proteintech™ Humant uteroglobin ELISA Utrustning
Produktkod. 16891506 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa
Produktkod. Målarter
16891506 Människa
1 options
Produktkod. 16891506 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0009996T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE00099 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Uteroglobinet ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent Uteroglobin.
  • Analysen känner igen humant uteroglobin. En antikropp specifik för Uteroglobin har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • Uteroglobinproteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp specifik för Uteroglobin för att detektera det infångade Uteroglobinproteinet.
  • För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Uteroglobin, även kallat clara cell secretory protein eller CC16, utsöndras huvudsakligen av klubbcellerna längs trakeobronkialträdet, diffunderar passivt in i blodomloppet och elimineras snabbt genom glomerulär filtration.
  • Det är ett steroidberoende, immunmodulerande, cytokinliknande protein, och det utsöndras av mukosala epitelceller hos många ryggradsdjur och deltar i vissa signalvägar.
  • Växande bevis tyder på att Uteroglobin har antiinflammatoriska och antitoxiska egenskaper i lungan och kan skydda mot obstruktiva lungsjukdomar.
  • Lägre nivåer av uteroglobin i blod och luftvägar har associerats med prevalens och svårighetsgrad av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Defekter i uteroglobin är förknippade med en känslighet för astma.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003348
Analysintervall 0,156 till 10 ng/ml
Analyskänslighet 0.03 ng/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 7356
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P11684
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human Uteroglobin ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine