Läs mer
Abcam Mänsklig VCAM1 knockout A549-cellinje
Produktkod. 32156303 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32156303 1 000 000 celler
32140838 2 x 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32156303 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2737581000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
VCAM1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av immunocytokemi, Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 4 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler per ampull. T...
VCAM1 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Immunocytochemistry, Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, Homozygot: 4 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO