missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Human VEGF-165 ELISA Utvecklingssats (ABTS ), PeproTech®
Beskrivning
Familjen vaskulär endoteltillväxtfaktor (VEGF) inkluderar för närvarande VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E och PIGF. VEGF och dess receptorsystem har visat sig vara de grundläggande regulatorerna i cellsignaleringen av angiogenes. De flesta tumörer har det absoluta kravet på angiogenes och VEGF har beskrivits som det mest potenta angiogena cytokinet kopplat till denna process. Hittills har 5 olika isoformer av VEGF beskrivits. Dessa isoformer genereras som ett resultat av alternativ splitsning från en enda VEGF-gen. Dessa olika isoformer har visats binda till två tyrosinkinasreceptorer flt-1 (VEGFR-1) och flk-1/KDR (VEGFR-2), som har visat sig uttryckas nästan uteslutande på endotelceller.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P15692 |
| Analysintervall | Partispecifikt |
| Analyskänslighet | Partispecifikt |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 7422 |
| Gensymbol | Vegfa |
| Kit Innehåll | Fånga antikropp, Detektionsantikropp, Proteinstandard, HRP-konjugat |
| Etikett eller färgämne | HRP |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?