Läs mer
Invitrogen™ Human VEGF-A ELISA Utrustning
Produktkod. 15511867
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15511867
Brand: Invitrogen™ BMS2772
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to human VEGF-A
Biotin-Conjugate anti-human VEGF-A polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human VEGF-A Standard lyophilized, 2ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Human vaskulär endoteltillväxtfaktor A (Hu VEGF-A) ELISA kvantifierar Hu VEGF-A i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu VEGF-A. Metodens princip The Human VEGF-A solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
VEGF (vaskulär endoteltillväxtfaktor) som är ett 45 kDa homodimert, disulfidkopplat glykoprotein involverat i angiogenes som främjar tumörprogression och metastasering. VEGF har en mängd olika effekter på vaskulärt endotel, inklusive förmågan att främja endotelcellsviabilitet, mitogenes, kemotaxi och vaskulär permeabilitet. VEGF-familjen inkluderar för närvarande VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E och PIGF. VEGF och dess receptorsystem har visat sig vara de grundläggande regulatorerna i cellsignaleringen av angiogenes. De flesta tumörer har det absoluta kravet på angiogenes, och VEGF har beskrivits som det mest potenta angiogena cytokinet kopplat till denna process. Hittills har 5 olika isoformer av VEGF beskrivits. Dessa isoformer genereras som ett resultat av alternativ splitsning från en enda VEGF-gen. Dessa olika isoformer har visats binda till två tyrosinkinasreceptorer flt-1 (VEGFR-1) och flk-1/KDR (VEGFR-2), som har visat sig uttryckas nästan uteslutande på endotelceller. VEGF och dess bindande receptorer med hög affinitet, tyrosinkinaserna FLK1 och FLT1, anses vara viktiga för utvecklingen av embryonal kärl. Studier har visat att en växelvis splitsad form av FLT1 producerar ett lösligt protein, kallat sFLT1, som binder vaskulär endoteltillväxtfaktor med hög affinitet, vilket spelar en hämmande roll i angiogenes. Förhöjda nivåer av VEGF är kopplat till POEMS-syndrom (polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati, hudförändringar) även känt som Crow-Fukase-syndrom som påverkar flera organ i kroppen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P15692
Analysintervall 15,6 till 1 000 pg/ml
Analyskänslighet 7.9 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 7422
Gensymbol MVCD1, VEGF, VPF
Interassay CV 4.3%
Intraassay CV 6.2
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Vaskulär endoteltillväxtfaktor A, VPF
Mål VEGF
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 30 minuter