Läs mer
Invitrogen™ Human VEGF-receptor 3/FLT4 ELISA Utrustning
Produktkod. 15561577
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15561577
Brand: Invitrogen™ BMS2064TEN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human VEGF-R3/FLT-4
Biotin-Conjugate anti-human VEGF-R3/FLT-4 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human VEGF-R3/FLT-4 Standard lyophilized, 80ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Human Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 3/FLT4 (Hu VEGFR3) ELISA kvantifierar Hu VEGFR3 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu VEGFR3. Metodens princip The Human VEGFR3 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Vaskulär endotelial tillväxtfaktor är en nyckelregulator för blodkärlsutveckling i embryon och angiogenes i vuxna vävnader. Till skillnad från VEGF stimulerar den relaterade VEGFC tillväxten av lymfkärl genom dess specifika lymfatiska endotelreceptor VEGFR-3. 1998, Dumont visade att riktad inaktivering av VEGFR-3-genen i möss resulterade i defekt utveckling av blodkärl i tidiga embryon. Vaskulogenes och angiogenes inträffade, men stora kärl blev onormalt organiserade med defekta lumen, vilket ledde till vätskeansamling i perikardhålan och kardiovaskulär svikt vid embryonal dag 9.5. Således har VEGFR3 en väsentlig roll i utvecklingen av det embryonala kardiovaskulära systemet innan lymfkärlens uppkomst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P35916
Analysintervall 0,6 till 40,0 ng/ml
Analyskänslighet 0.03 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 2324
Gensymbol FLT-41,LMPH1A,PCL,VEGFR-3,VEGFR3,FLT4
Interassay CV 5%
Intraassay CV 5.7
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 20μ L, Serum 20μ L, Supernatant 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym FLT-4, VEGF-receptor 3, PCL
Mål VEGF-receptor 3
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 30 minuter