Läs mer
Human VEGF (Research Grade Bevacizumab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Human Monoclonal Antibody
2335.00 SEK - 5235.00 SEK
Specifikationer
Antigen VEGF
Klona Hu101
Utspädning Neutralization 10-80 ng/mL
Användningsområden Neutralization
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18743607
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB9947-SP
25 μg
2335.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18772807
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB9947-100
100 μg
5235.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
VEGF Monoclonal specifically detects VEGF in Human samples. It is validated for Neutralization.
Specifikationer
Specifikationer
VEGF
Neutralization 10-80 ng/mL
Monoclonal
Human
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
7422.0
IgG1
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C, as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after opening. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after opening.
Hu101
Neutralization
Unconjugated
Human
MVCD1, VAS, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, Vasculotropin, VEGFA, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPF, VPFvascular endothelial growth factor
Human VEGF-A
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human VEGF based on Bevacizumab therapeutic antibody. This non-therapeutic antibody uses the same variable region sequence as the therapeutic antibody Bevacizumab. This product is for research use only.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer