Läs mer
Proteintech™ Human VEGFR-1 ELISA Utrustning
Produktkod. 16811526 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Människa
Produktkod. 16811526
Brand: Proteintech™ KE0011396T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE00113 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). VEGFR-1 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen VEGFR-1.
  • Analysen känner igen human VEGFR-1. En antikropp specifik för VEGFR-1 har förbelagts på mikrobrunnarna. VEGFR-1-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för VEGFR-1 för att detektera det infångade VEGFR-1-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Vaskulär endoteltillväxtfaktorreceptor-1 (VEGFR-1, FLT-1) är ett receptortyrosinkinas som tillhör VEGFR-familjen. VEGF är en nyckelregulator för fysiologisk angiogenes och har också varit inblandad i patologisk angiogenes associerad med tumörer, intraokulära neovaskulära störningar och andra tillstånd.
  • De biologiska effekterna av VEGF medieras av VEGFR-1 och VEGFR-2. Båda de två receptorerna har sju immunglobulinliknande upprepningar i den extracellulära domänen, en enkel transmembranregion och en tyrosinkinasdomän.
  • VEGFR-1 binder VEGFA, PIGF och VEGFB och spelar en viktig roll i utvecklingen av embryonal kärl, reglering av angiogenes, cellöverlevnad, cellmigration, makrofagfunktion, kemotaxi och cancercellinvasion. Löslig VEGF-receptor-1 (sVEGFR-1, sFlt-1), en trunkerad version av det cellmembranomspännande VEGFR-1, har potential att fungera som en lockbetereceptor för VEGFA.
  • Förhöjt serum sVEGFR-1 har hittats hos kvinnor med havandeskapsförgiftning. Överskott av placenta sVEGFR-1 kan bidra till endoteldysfunktion, hypertoni och proteinuri vid preeklampsi.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC039007
Analysintervall 62,5 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 7.8 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 2321
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P17948
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Rat TGF-beta1 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine