Läs mer
R&D Systems™ Human Visinin Like 1 (NP_003376.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18713067
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18713067 10 μg
1 options
Produktkod. 18713067 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3478.69 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 397.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Gen visinin-like 1
Tillträdesnummer NP_003376.2
Gen-ID (Entrez) 7447
Gene Alias HLP3Hippocalcin-like protein 3, HPCAL3, HUVISL1, VILIP, VILIP-1, VILIPVLP-1, visinin-like 1, visinin-like protein 1, VISL1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg