Läs mer
Human VKORC1 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142698 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142698 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2582811Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human VKORC1 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: VKORC1 knockout HeLa