Läs mer
Abcam Mänsklig WDR45 knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32139539 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32139539 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32139539 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2659812x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
WDR45 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 11 bp deletion i exon 3 och 1 bp insättning i exon 3. För att beställa både knockout och wild-type kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knocko...
WDR45 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 11 bp deletion i exon 3 och 1 bp insättning i exon 3. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO