Läs mer
Human WDR83OS (C19orf56) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32149386 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32149386 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2634201Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human WDR83OS (C19orf56) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: WDR83OS (C19orf56) knockout HEK-293T