Läs mer
Abcam Mänsklig WNK2 knockout HEK-293T cellinje
Produktkod. 32139346 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32139346 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32139346 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2673302x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
WNK2 KO-cellinje tillgänglig att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, Homozygot: 16 bp deletion i exon 4. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj '...
WNK2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 16 bp deletion i exon 4. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO