Läs mer
R&D Systems™ Human Wnt-10a (NP_079492.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18733177
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18733177 10 μg
1 options
Produktkod. 18733177 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3748
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 SEK
    3750.60 SEK / 10µg
    Save 214.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Specifikationer
Gen Wnt-10a
Tillträdesnummer NP_079492.2
Gen-ID (Entrez) 80326
Gene Alias FLJ14301, protein Wnt-10a, SSPS, wingless-type MMTV integration site family, member 10A, Wnt10a
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg