Läs mer
R&D Systems™ Human Wnt-2b (NP_078613.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18704457
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18704457 10 μg
1 options
Produktkod. 18704457 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00 SEK
    2947.35 SEK / 10µg
    Save 172.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Gen Wnt-2 b
Tillträdesnummer NP_078613.1
Gen-ID (Entrez) 7482
Gene Alias Protein Wnt-13, protein Wnt-2 b, wingless-type MMTV integration site family, member 2 B, WNT13XWNT2, Xenopus, homolog of, XWNT2wingless-type MMTV integration site family, member 13
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg