Läs mer
Invitrogen™ Human Wnt-4 ELISA Utrustning
Produktkod. 17105279
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17105279
Brand: Invitrogen™ EH485RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant Wnt-4 kvantifierar humant Wnt-4 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant Wnt-4.
WNT-genfamiljen består av strukturellt relaterade gener som kodar för utsöndrade signalproteiner. Dessa proteiner har varit inblandade i onkogenes och i flera utvecklingsprocesser, inklusive reglering av cellöde och mönstring under embryogenes. Denna gen är en medlem av WNT-genfamiljen och är den första signalmolekylen som har visat sig påverka könsbestämningskaskaden. Det kodar för ett protein som visar 98 % aminosyraidentitet med Wnt4-proteinet hos mus och råtta. Denna gen och en nukleär receptor som är känd för att motverka den testikelbestämmande faktorn spelar en gemensam roll i både kontroll av kvinnlig utveckling och förebyggande av testikelbildning. Denna gen och ytterligare två familjemedlemmar, WNT2 och WNT7B, kan vara associerade med onormal proliferation i bröstvävnad. Mutationer i denna gen kan resultera i Rokitansky-Kuster-Hausers syndrom och i SERKAL-syndrom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer protein Wnt-4; SERKAL; signalmolekyl; UNQ426/PRO864; vinglös-relaterad MMTV-integrationsplats 4; MMTV-integreringsplatsfamiljemedlem av vinglös typ 4; MMTV-integreringsplatsfamilj av vinglös typ, medlem 4; Wnt familjemedlem 4; Wnt4; Wnt-4
Analysintervall 1,22 till 300 ng/ml
Analyskänslighet 1.22 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 54361
Gensymbol Wnt4
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål WNT4
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter