missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Human Wnt-4 ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Humant Wnt-4 kvantifierar humant Wnt-4 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant Wnt-4.
WNT-genfamiljen består av strukturellt relaterade gener som kodar för utsöndrade signalproteiner. Dessa proteiner har varit inblandade i onkogenes och i flera utvecklingsprocesser, inklusive reglering av cellöde och mönstring under embryogenes. Denna gen är en medlem av WNT-genfamiljen och är den första signalmolekylen som har visat sig påverka könsbestämningskaskaden. Det kodar för ett protein som visar 98 % aminosyraidentitet med Wnt4-proteinet hos mus och råtta. Denna gen och en nukleär receptor som är känd för att motverka den testikelbestämmande faktorn spelar en gemensam roll i både kontroll av kvinnlig utveckling och förebyggande av testikelbildning. Denna gen och ytterligare två familjemedlemmar, WNT2 och WNT7B, kan vara associerade med onormal proliferation i bröstvävnad. Mutationer i denna gen kan resultera i Rokitansky-Kuster-Hausers syndrom och i SERKAL-syndrom.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | protein Wnt-4; SERKAL; signalmolekyl; UNQ426/PRO864; vinglös-relaterad MMTV-integrationsplats 4; MMTV-integreringsplatsfamiljemedlem av vinglös typ 4; MMTV-integreringsplatsfamilj av vinglös typ, medlem 4; Wnt familjemedlem 4; Wnt4; Wnt-4 |
| Analysintervall | 1,22 till 300 ng/ml |
| Analyskänslighet | 1.22 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 54361 |
| Gensymbol | Wnt4 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering