Läs mer
Abcam Mänsklig WNT5A-knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32157967 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32157967 2 x 1 000 000 celler
32153239 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32157967 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2640192x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
WNT5A KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Next Generation Sequencing, Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9; X = 58 bp deletion, 1 bp deletion. För att beställa både knockout och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler per ampull. För att ...
WNT5A KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Next Generation Sequencing, Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9; X = 58 bp deletion, 1 bp deletion. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 Cell/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO