Läs mer
- Home
- Products
- Immunanalysreagenser och -kit
- Singleplex och Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
R&D Systems™ Human XL Cytokine Luminex™ Performance Panel Premixed Kit
Produktkod. 18732627
Change view
Kvantitet:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
45 product options available for selection
| Produktkod. | Kvantitet |
|---|---|
| 18732627 | 10 Plex |
| 30001034 | 23 Plex |
| 30001033 | 24 Plex |
| 30001030 | 28 Plex |
| 30001019 | 39 Plex |
| 30001017 | 17 Plex |
| 30001001 | 5 Plex |
| 18722587 | 31 Plex |
| 30000992 | 41 Plex |
| 30000983 | 18 Plex |
| 30000979 | 43 Plex |
| 30000978 | 11 Plex |
| 30000957 | 27 Plex |
| 30000955 | 37 Plex |
| 30000937 | 45 Plex |
| 18793377 | 42 Plex |
| 30000922 | 44 Plex |
| 30000920 | 6 Plex |
| 18754277 | 3 Plex |
| 30000908 | 30 Plex |
| 30000906 | 38 Plex |
| 30000899 | 15 Plex |
| 18702377 | 33 Plex |
| 18704447 | 8 Plex |
| 18782497 | 36 Plex |
| 30000858 | 16 Plex |
| 18700617 | 7 Plex |
| 30000854 | 19 Plex |
| 30000841 | 20 Plex |
| 30000840 | 14 Plex |
| 30000832 | 4 Plex |
| 30000828 | 35 Plex |
| 18792687 | 9 Plex |
| 30000813 | 2 Plex |
| 30000796 | 26 Plex |
| 30000786 | 46 Plex |
| 30000770 | 29 Plex |
| 30000761 | 25 Plex |
| 30000757 | 12 Plex |
| 30000755 | 22 Plex |
| 30000745 | 34 Plex |
| 30000743 | 32 Plex |
| 30000742 | 40 Plex |
| 30000738 | 21 Plex |
| 18772167 | 13 Plex |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
18732627
Leverantör
R&D Systems™
Leverantörsnummer
FCSTM18B10
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 Plex |
| Art | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |