Läs mer
Abnova™ Human XX-FW88277B6.1 Full-length ORF (NP_001017417.1, 1 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Produktkod.: 16120784
Abnova™ Human XX-FW88277B6.1 Full-length ORF (NP_001017417.1, 1 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Produktkod. p-7104318
10 μg, 10µg
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Produktkod. 16120784
Brand: Abnova™ H00541466P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MTDKTEKVAVDPETVFKRPRECDSPSYQKRQRMALLARKQGAGDSLIAGSAMSKAKKLMTGHAIPPSQLDSQIDDFTGFSKDRMMQKPGSNAPVGGNVTSSFSGDDLECRETASSPKSQREINADIKRKLVKELRCVGQKYEKIFEMLEGVQGPTAVRKRFFESIIKEAARCMRRDFVKHLKKKLKRMI
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001017417.1
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 541466
Molekylvikt (g/mol) 47.7kDa
Namn XX-FW88277B6.1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Immunogen MTDKTEKVAVDPETVFKRPRECDSPSYQKRQRMALLARKQGAGDSLIAGSAMSKAKKLMTGHAIPPSQLDSQIDDFTGFSKDRMMQKPGSNAPVGGNVTSSFSGDDLECRETASSPKSQREINADIKRKLVKELRCVGQKYEKIFEMLEGVQGPTAVRKRFFESIIKEAARCMRRDFVKHLKKKLKRMI
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorisk status RUO
Gene Alias CT45/CT45-1
Vanligt namn XX-FW88277B6.1
Gensymbol XX-FW88277B6.1
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Uttryckssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Produkttitel
Abnova™ Human XX-FW88277B6.1 Full-length ORF (NP_001017417.1, 1 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >