Läs mer
Human YIF1A knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32153783 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32153783 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2634261Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human YIF1A knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: YIF1A knockout HEK-293T