missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Människan YWHAE ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Human YWHAE kvantifierar human YWHAE i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta humana YWHAE.
14-3-3 epsilon tillhör 14-3-3-familjen av proteiner som förmedlar signaltransduktion genom att binda till fosfoserininnehållande proteiner. Denna mycket konserverade proteinfamilj finns i både växter och däggdjur, och detta protein är 100 % identiskt med musortologen. Det interagerar med CDC25 fosfataser, RAF1 och IRS1 proteiner, vilket tyder på dess roll i olika biokemiska aktiviteter relaterade till signaltransduktion, såsom celldelning och reglering av insulinkänslighet. Det har också varit inblandat i patogenesen av småcellig lungcancer. Två transkriptvarianter, en proteinkodande och den andra icke-proteinkodande, har hittats för denna gen.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | 14-3-3 epsilon; 14-3-3 proteinepsilon; 14-3-3 E; AU019196; epididymis luminalt protein 2; HEL2; KCIP-1; MDCR; MDS; mitokondriell importstimuleringsfaktor (MSF) L-subenhet; mitokondriell importstimuleringsfaktor L subenhet; MSF L; proteinkinas C-inhibitor protein-1; tyrosin 3/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein, epsilon polypeptid; tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein epsilon; tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein, epsilon; tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein, epsilon polypeptid; tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein epsilon polypeptid; tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein, epsilon polypeptid; YWHAE |
| Analysintervall | 0,34 till 80 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.34 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 7531 |
| Gensymbol | YWHAE |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering