missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Människan YWHAE ELISA Utrustning

Produktkod. p-7219703
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17125279

Brand: Invitrogen™ EH487RBX5

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

ELISA

Human YWHAE kvantifierar human YWHAE i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta humana YWHAE.

14-3-3 epsilon tillhör 14-3-3-familjen av proteiner som förmedlar signaltransduktion genom att binda till fosfoserininnehållande proteiner. Denna mycket konserverade proteinfamilj finns i både växter och däggdjur, och detta protein är 100 % identiskt med musortologen. Det interagerar med CDC25 fosfataser, RAF1 och IRS1 proteiner, vilket tyder på dess roll i olika biokemiska aktiviteter relaterade till signaltransduktion, såsom celldelning och reglering av insulinkänslighet. Det har också varit inblandat i patogenesen av småcellig lungcancer. Två transkriptvarianter, en proteinkodande och den andra icke-proteinkodande, har hittats för denna gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer 14-3-3 epsilon; 14-3-3 proteinepsilon; 14-3-3 E; AU019196; epididymis luminalt protein 2; HEL2; KCIP-1; MDCR; MDS; mitokondriell importstimuleringsfaktor (MSF) L-subenhet; mitokondriell importstimuleringsfaktor L subenhet; MSF L; proteinkinas C-inhibitor protein-1; tyrosin 3/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein, epsilon polypeptid; tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein epsilon; tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein, epsilon; tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein, epsilon polypeptid; tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein epsilon polypeptid; tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein, epsilon polypeptid; YWHAE
Analysintervall 0,34 till 80 ng/ml
Analyskänslighet 0.34 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 7531
Gensymbol YWHAE
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål 14-3-3 epsilon
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.