Läs mer
Human ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32144761 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32144761 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2578081Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549