Läs mer
Human ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32150355 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32150355 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2578071Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Human ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.