Läs mer
Human ZCCHC2 knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32156489 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32156489 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2634311Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human ZCCHC2 knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ZCCHC2 knockout A549