Läs mer
Human ZMPSTE24 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32157726 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32157726 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2587671Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human ZMPSTE24 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ZMPSTE24 knockout HeLa