Läs mer
Human ZNF609 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142542 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142542 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2634331Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human ZNF609 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ZNF609 knockout HeLa