Beskrivning
ZNF622 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 16 bp deletion i exon 1 och 1 bp deletion i exon 1 samt 1 bp insättning i exon 1. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 x 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |