missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Abnova™ Human ZNF83 Full-length ORF (AAH50407.1, 1 a.a. - 516 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Produktkod.: 16161773

Abnova™ Human ZNF83 Full-length ORF (AAH50407.1, 1 a.a. - 516 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Produktkod. p-7101172
10 μg
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16161773

Brand: Abnova™ H00055769P01.10ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: MHGRKDDAQKQPVKNQLGLNPQSHLPELQLFQAEGKIYKYDHMEKSVNSSSLVSPPQRISSTVKTHISHTYECNFVDSLFTQKEKANIGTEHYKCNERGKAFHQGLHFTIHQIIHTKETQFKCDICGKIFNKKSNLASHQRIHTGEKPYKCNECGKVFHNMSHLAQHRRIHTGEKPYKCNECGKVFNQISHLAQHQRIHTGEKPYKCNECGKVFHQISHLAQHRTIHTGEKPYECNKCGKVFSRNSYLVQHLIIHTGEKPYRCNVCGKVFHHISHLAQHQRIHTGEKPYKCNECGKVFSHKSSLVNHWRIHTGEKPYKCNECGKVFSHKSSLVNHWRIHTGEKPYKCNECGKVFSRNSYLAQHLIIHAGEKPYKCDECDKAFSQNSHLVQHRRIHTGEKPYKCDECGKVFSQNSYLAYHWRIHTGEKAYKCNECGKVFGLNSSLAHHRKIHTGEKPFKCNECGKAFSMRSSLTNHHAIHTGEKHFKCNECGKLFRDNSYLVRHQRFHAGKKSNTCN

Specifikationer

Tillträdesnummer AAH50407.1
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55769
Molekylvikt (g/mol) 86.2kDa
Namn ZNF83 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Immunogen MHGRKDDAQKQPVKNQLGLNPQSHLPELQLFQAEGKIYKYDHMEKSVNSSSLVSPPQRISSTVKTHISHTYECNFVDSLFTQKEKANIGTEHYKCNERGKAFHQGLHFTIHQIIHTKETQFKCDICGKIFNKKSNLASHQRIHTGEKPYKCNECGKVFHNMSHLAQHRRIHTGEKPYKCNECGKVFNQISHLAQHQRIHTGEKPYKCNECGKVFHQISHLAQHRTIHTGEKPYECNKCGKVFSRNSYLVQHLIIHTGEKPYRCNVCGKVFHHISHLAQHQRIHTGEKPYKCNECGKVFSHKSSLVNHWRIHTGEKPYKCNECGKVFSHKSSLVNHWRIHTGEKPYKCNECGKVFSRNSYLAQHLIIHAGEKPYKCDECDKAFSQNSHLVQHRRIHTGEKPYKCDECGKVFSQNSYLAYHWRIHTGEKAYKCNECGKVFGLNSSLAHHRKIHTGEKPFKCNECGKAFSMRSSLTNHHAIHTGEKHFKCNECGKLFRDNSYLVRHQRFHAGKKSNTCN
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorisk status RUO
Gene Alias FLJ11015/FLJ14876/FLJ30097/FLJ90585/HPF1/MGC33853/ZNF816B
Vanligt namn ZNF83
Gensymbol ZNF83
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Uttryckssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Abnova™ Human ZNF83 Full-length ORF (AAH50407.1, 1 a.a. - 516 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.