Läs mer
Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-1 alpha protein
Produktkod. 17640087 Handla allt Proteintech Produkter
Kvantitet:
10 μg
100 μg
1000 μg
Produktkod. 17640087
Brand: Proteintech HZ132010UG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HumanKine™ recombinant protein
Specifikationer
Tillträdesnummer P01583
Formulering 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
Gen-ID (Entrez) 3552
Molekylvikt (g/mol) 22 kDa, monomer, glycosylated
Kvantitet 1000 μg
Källa HEK293
Förvaringskrav Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Endotoxinkoncentration <1 EU/μg
Specifik reaktivitet Human|Mouse
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Aktivitet 0.075-0.375 ng/mL EC50
Form Lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass >95%