Läs mer
Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-22 protein
Produktkod. 17690097 Handla allt Proteintech Produkter
Kvantitet:
10 μg
100 μg
1000 μg
Produktkod. 17690097
Brand: Proteintech HZ132510UG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HumanKine™ recombinant protein
Specifikationer
Tillträdesnummer Q9GZX6
Formulering 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
Gen-ID (Entrez) 50616
Molekylvikt (g/mol) 25-40 kDa, dimer, glycosylated
Kvantitet 10 μg
Källa HEK293
Förvaringskrav Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Endotoxinkoncentration <1.0 EU/μg
Specifik reaktivitet Human
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Aktivitet 0.045-0.225 ng/mL EC50
Form Lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass >95%