missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human TGF Beta 1 Protein

Produktkod. 16891266 Handla allt Proteintech Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1000 μg
5 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16891266

Brand: Proteintech™ HZ1011100UG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells

  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity

Specifikationer

Gen-ID (Entrez) 7040
Molekylvikt (g/mol) 25 kDa, homodimer, non-glycosylated
Kvantitet 100 μg
Art Human
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 4 mM HCl containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Innehåll och lagring Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Aktivitet Typically ≤ 0.5 ng/mL EC50
Uttryckssystem Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Form Lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass > 95%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.