missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human TGF Beta 2 Protein
Handla allt Proteintech Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1000 μg
5 μg
Beskrivning
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 7042 |
| Molekylvikt (g/mol) | 25 kDa, homodimer, non-glycosylated |
| Kvantitet | 1000 μg |
| Art | Human |
| Rekonstitution | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 20% ethanol + 50 mM NaOAc + 75 mM HOAc. |
| Innehåll och lagring | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
| Aktivitet | Typically ≤ 0.5 ng/mL EC50 |
| Uttryckssystem | Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system |
| Form | Lyophilized |
| Renhet eller kvalitetsklass | > 95% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering