missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human Thrombin (Coagulation Factor II) Protein
Handla allt Proteintech Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 1000 μg
1000 μg
5000 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
Beskrivning
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 2147 |
| Molekylvikt (g/mol) | 36 kDa, glycosylated |
| Kvantitet | 10 x 1000 μg |
| Art | Human |
| Innehåll och lagring | This protein is stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Repeated freeze thaw cycles should be avoided. |
| Uttryckssystem | Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system |
| Form | Lyophilized |
| Renhet eller kvalitetsklass | > 95% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering