Läs mer
Gibco™ HuMEC basal serumfritt medium (1X)
Produktkod. 10120413 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10120413 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10120413 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12753018
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
HuMEC basal serumfritt medium (1X)
HuMEC Basal Serum-Free Medium är designad för att fungera med HuMEC Supplement Kit (SKU# 12755013). Tillsammans är dessa produkter framtagna specifikt för odling av humana bröstepitelceller (SKU# A10565). Detta leder till större experimentell validitet, mer reproducerbara resultat och minskning av lot-till-lot-variabilitet och avvikelser som kan uppstå med tillsats av serum. Humana bröstepitelceller odlade i HuMEC Medium har genuttrycksprofiler som överensstämmer med normala bröstepitelceller, testade på en cDNA-mikroarray.
Applikationer:
HuMEC Medium är optimerat specifikt för tillväxt av humana bröstepitelceller och har prestandatestats i en tillväxtanalys med normala humana bröstepitelceller. HuMEC Medium främjar överlägsen tillväxt av normala humana bröstepitelceller, vilket gör den idealisk för forskare inom bröstcancer, läkemedelsupptäckt och andra aspekter av bröstbiologi.
Innehåll och lagring:
HuMEC Basal Serum Free Medium bör kompletteras med HuMEC Supplement Kit. HuMEC Supplement Kit och HuMEC Basal Serum Free Media kan beställas tillsammans som HuMEC Ready Medium (SKU# 12752010). HuMEC Supplement Kit innehåller 5 ml av en tilläggsblandning som innehåller epidermal tillväxtfaktor, hydrokortison, isoproterenol, transferrin och insulin, och 25 mg bovint hypofysextrakt. Förvara basmediet vid +2 °C till +8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Epitelcell (mamma)
Klassificering Serumfritt
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp HuMEC Basal Serum-Free Medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött
Kvantitet 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methyl-N-propargylbenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pargyline