Beskrivning
HuMEC Supplement Kit innehåller tillväxtfaktorer och andra komponenter och är designad för att fungera med HuMEC Basal Serum-Free Medium (12753018). Tillsammans är dessa produkter framtagna specifikt för odling av humana bröstepitelceller (A10565). Detta leder till större experimentell validitet, mer reproducerbara resultat och minskning av lot-till-lot-variabilitet och avvikelser som kan uppstå med tillsats av serum. Humana bröstepitelceller odlade i HuMEC Medium har genuttrycksprofiler som överensstämmer med normala bröstepitelceller, testade på en cDNA-mikroarray.
Applikationer:
HuMEC Medium är optimerat specifikt för tillväxt av humana bröstepitelceller och har prestandatestats i en tillväxtanalys med normala humana bröstepitelceller. HuMEC Medium främjar överlägsen tillväxt av normala humana bröstepitelceller, vilket gör den idealisk för forskare inom bröstcancer, läkemedelsupptäckt och andra aspekter av bröstbiologi.
Innehåll och lagring:
HuMEC Supplement Kit innehåller 5 ml av en tilläggsblandning som innehåller epidermal tillväxtfaktor, hydrokortison, isoproterenol, transferrin och insulin, och 25 mg bovint hypofysextrakt. Förvara tilläggsblandningen vid -5 °C till -20 °C.
Applikationer:
HuMEC Medium är optimerat specifikt för tillväxt av humana bröstepitelceller och har prestandatestats i en tillväxtanalys med normala humana bröstepitelceller. HuMEC Medium främjar överlägsen tillväxt av normala humana bröstepitelceller, vilket gör den idealisk för forskare inom bröstcancer, läkemedelsupptäckt och andra aspekter av bröstbiologi.
Innehåll och lagring:
HuMEC Supplement Kit innehåller 5 ml av en tilläggsblandning som innehåller epidermal tillväxtfaktor, hydrokortison, isoproterenol, transferrin och insulin, och 25 mg bovint hypofysextrakt. Förvara tilläggsblandningen vid -5 °C till -20 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Epitelceller (mamma) |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Produkttyp | HuMEC-tillägg |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Art | Människa |